PRS4591
Anti-GRTP1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Growth hormone regulated TBC protein 1, Anti-TBC1 domain family member 6
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRTP1(79774)
Immunogeno
Linkage
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2