Documenti
PRS4589
Sigma-Aldrich
Anti-GRTP1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Growth hormone regulated TBC protein 1, Anti-TBC1 domain family member 6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRTP1(79774)
Immunogeno
a 18 amino acid peptide from near the amino-terminus of human GRTP1.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4589.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Naira C Rezende et al.
Developmental biology, 356(2), 370-382 (2011-06-07)
Rex1 (Zfp42), GeneID 132625, is a gene whose expression is closely associated with pluripotency/multipotency in both mouse and human embryonic stem cells. To study the function of the murine Rex1 gene in vivo, we have used cre/lox technology to create