Key Documents
PRS4551
Sigma-Aldrich
Anti-Unc93a antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Unc-93 homolog A (C. elegans)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UNC93A(54346)
Immunogeno
a 18 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human Unc93a.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4551.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
WGK 2