Documenti
PRS3595
Sigma-Aldrich
Anti-IRAK2 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Interleukin-1 receptor-associated kinase 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 68 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Irak2(108960)
Immunogeno
a peptide corresponding to 17 amino acids near the carboxy-terminus of mouse IRAK2a, common to all four isoforms. Also recognizes human IRAK2.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3595.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2