PLA0296
Goat anti-FUS Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
75 kDa DNA-pairing protein, ALS6, ETM4, FUS1, HNRNPP2, POMP75, TLS, amyotrophic lateral sclerosis 6, derived from t(12;16) malignant liposarcoma, fus-like protein, fused in sarcoma, fusion, fusion (involved in t(12;16) in malignant liposarcoma), fusion gene in myxoid liposarcoma, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, hnRNP-P2, oncogene FUS, oncogene TLS, translocated in liposarcoma, translocated in liposarcoma protein
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
P35637
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
goat ... FUS(2521)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)