PLA0287
Rabbit anti-CDK1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
CDC2, CDC28A, CDK1, G1 to S and G2 to M, P34CDC2, cell cycle controller CDC2, cell division control protein 2 homolog, cell division cycle 2, cell division protein kinase 1, p34 protein kinase
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numero d’accesso
NP_001777.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... CDK1(983)
Immunogeno
Stato fisico