Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 364,00 € |
Informazioni su questo articolo
364,00 €
Nome del prodotto
Rabbit anti-ERK2 Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000, western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
NP_002736.3
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... ERK2(5594)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description - | description clone 14B9.1, from mouse |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| technique(s) immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000, western blot: 1:2,000- 1:10,000 | technique(s) western blot: 1:2,000- 1:10,000, immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg, immunohistochemistry: 1:100-1:500 | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000 | technique(s) western blot: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rabbit anti-ERK2 Antibody, Affinity Purified
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
77-92-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?