PLA0196
Rabbit anti-STUB1/CHIP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
CHIP, CLL-associated antigen KW-8, E3 ubiquitin protein ligase, HSPABP2, NY-CO-7, SCAR16, SDCCAG7, STIP1 homology and U box-containing protein 1, STIP1 homology and U-box containing protein 1, UBOX1, antigen NY-CO-7, carboxy terminus of Hsp70-interacting protein, heat shock protein A binding protein 2 (c-terminal), serologically defined colon cancer antigen 7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_005852.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... STUB1/CHIP(10273)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)