Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 473,00 € |
Informazioni su questo articolo
473,00 €
Nome del prodotto
Rabbit anti-ATRX Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000, immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:1,000-1:5,000
accession no.
NP_000480.2
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... ATRX(546)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description clone 23C, from mouse | description clone 39F, from mouse | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity human |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information rabbit ... ATRX(546) | Gene Information human ... ATRX(546) | Gene Information human ... ATRX(546) | Gene Information human ... ATRX(546) |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:1,000-1:5,000, immunohistochemistry: 1:500-1:2,000 | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rabbit anti-ATRX Antibody, Affinity Purified
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
77-92-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?