Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 387,00 € |
Informazioni su questo articolo
387,00 €
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000, western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
NP_002699.1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... PPP1CA(5499)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description ascites fluid, clone 5E9, from mouse |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone polyclonal | clone 1H8, recombinant monoclonal | clone polyclonal | clone 5E9, monoclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) western blot: 1:2,000- 1:10,000, immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000 | technique(s) affinity binding assay: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:200-1:500, immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL | technique(s) western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
77-92-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?