PLA0062
Rabbit anti-MCM4 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
CDC21, CDC21 homolog, CDC54, MCM4 minichromosome maintenance deficient 4 (S. cerevisiae), MGC33310, NKCD, NKGCD, P1-Cdc21, hCdc21, homolog of S. pombe cell devision cycle 21, minichromosome maintenance deficient 4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_005905.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... MCM4(4173)
Immunogeno
Stato fisico