PLA0005
Goat anti-HP1-beta Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:1,000- 1:5,000
Numero d’accesso
NP_006798.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
goat ... HP1-beta(10951)
Immunogeno
Stato fisico