P9121
Prolactin Receptor/Fc Chimera human
recombinant, expressed in mouse NSO cells, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Lactotrophin, Luteotropic Hormone (LTH), Luteotropin, Mamotrophin, PRL
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in mouse NSO cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
~66 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt ~51 kDa
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PRLR(5618)
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)