Documenti fondamentali
P9036
Sigma-Aldrich
Methyl pentacosanoate
≥99% (capillary GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)23COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.69
Beilstein:
1799674
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
≥99% (capillary GC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Prodotto comparabile