Documenti fondamentali
P8962
Sigma-Aldrich
Phenanthrene-9-14C
methanol solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
methanol solution
Grado di funzionalizzazione
5-15 mCi per mmol
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)c[14cH]c3ccccc23
Confezionamento
sealed ampule
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)