Documenti fondamentali
P8575
Sigma-Aldrich
Palmitic-(carboxy-14C) acid
ethanol solution
About This Item
Formula condensata:
CH3[CH2]1414COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
ethanol solution
Grado di funzionalizzazione
40-60 mCi per mmol
Spostamento di massa
M+2
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC[14C](O)=O