Vai a
P8541
Potassium sulfate
suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
K2SO4, sulphate of potash
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
130,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
K2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.26
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-915-5
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 10/150 g/mL, clear
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99% (titration)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 10/150 g/mL, clear
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P07726052860528
description
suitable for plant cell culture
description
ReagentPlus®, ≥99.0%
description
BioUltra, ≥99.0% (AT)
description
BioUltra, ≥99.0% (AT)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
solubility
H2O: 10/150 g/mL, clear
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium sulfate
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)