Documenti fondamentali
P8056
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(N-succinylethanolamine) sodium salt
~99%
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidylethanolamine dipalmitoyl, N-succinyl sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H78NO11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
792.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
~99%
Temperatura di conservazione
−20°C