Documenti fondamentali
P7675
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monodecyl ether
Sinonimo/i:
C10E6, Decylhexaglycol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9(OCH2CH2)6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.60
Beilstein:
1801568
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Descrizione
non-ionic
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-24-13-15-26-17-19-28-21-22-29-20-18-27-16-14-25-12-10-23/h23H,2-22H2,1H3
GLGQRQQFWLTGES-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3