P7437
Monoclonal Anti-CD19−PE antibody produced in mouse
clone SJ25-C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-CD19
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SJ25-C1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD19(930)
Specificità
3rd Workshop: code no. 073
Immunogeno
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?