Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 179,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 336,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 488,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 880,00 € |
Informazioni su questo articolo
179,00 €
Nome del prodotto
Phospho(enol)pyruvic acid tri(cyclohexylammonium) salt, ≥98% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥98% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/3C6H13N.C3H5O6P/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(4)5)9-10(6,7)8/h3*6H,1-5,7H2;1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
InChI key
MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in the pyruvate kinase/lactate dehydrogenase enzyme kinetic assay
- in the reaction mixture to determine fructokinase activity of Zobellia galactanivorans
- in luminometry to determine the amount of ADP formed by measuring the increase in light output
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (enzymatic) | description ≥97% (enzymatic) | description ≥97% (enzymatic) | description 99% |
| assay ≥98% (enzymatic) | assay ≥97% (enzymatic) | assay ≥97% (enzymatic) | assay 99% |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?