Documenti fondamentali
P7107
Sigma-Aldrich
Prolactin-releasing Peptide Fragment 12-31 human
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
PrRP20
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C104H158N32O26
Peso molecolare:
2272.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PRLH(51052)
Amino Acid Sequence
Thr-Pro-Asp-Ile-Asn-Pro-Ala-Trp-Tyr-Ala-Ser-Arg-Gly-Ile-Arg-Pro-Val-Gly-Arg-Phe-NH2
Azioni biochim/fisiol
PrRP agonist that stimulates the release of prolactin from the anterior pituitary.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)