Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 68,20 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 154,00 € |
Informazioni su questo articolo
68,20 €
form
powder
Quality Segment
originator
Schering Plough
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(CCO)CC4
InChI
1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
InChI key
RGCVKNLCSQQDEP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), DRD2(1813), OPRS1(10280)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| originator Schering Plough | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), DRD2(1813), OPRS1(10280) | Gene Information human ... DRD2(1813) | Gene Information human ... DRD2(1813) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perphenazine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?