Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 244,00 € 207,40 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 782,00 € |
Informazioni su questo articolo
207,40 €
Prezzo di listino244,00 €Risparmia il 15%Nome del prodotto
5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen, ≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: 9 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1Oc2cc3occc3c(OCCCCOc4ccccc4)c2C=C1
InChI
1S/C21H18O5/c22-20-9-8-16-19(26-20)14-18-17(10-13-24-18)21(16)25-12-5-4-11-23-15-6-2-1-3-7-15/h1-3,6-10,13-14H,4-5,11-12H2
InChI key
KINMYBBFQRSVLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition desiccated, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition protect from light |
| solubility DMSO: 9 mg/mL | solubility DMSO: 16 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?