P6102
Anti-Potassium Channel Kir2.1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-ATFB9, Anti-HHBIRK1, Anti-HHIRK1, Anti-IRK1, Anti-KIR2.1, Anti-LQT7, Anti-SQT3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:200
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNJ2(3759)
mouse ... Kcnj2(16518)
rat ... Kcnj2(29712)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3