P5398
Phe-Leu-Glu-Glu-Val
≥97% (HPLC)
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C30H45N5O10/c1-16(2)14-22(34-26(40)19(31)15-18-8-6-5-7-9-18)29(43)33-20(10-12-23(36)37)27(41)32-21(11-13-24(38)39)28(42)35-25(17(3)4)30(44)45/h5-9,16-17,19-22,25H,10-15,31H2,1-4H3,(H,32,41)(H,33,43)(H,34,40)(H,35,42)(H,36,37)(H,38,39)(H,44,45)/t19-,20-,21-,22-,25-/m0/s1
QIFCKXCILLESCU-XHVFSLISSA-N
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3