P5289
Anti-Progesterone antibody produced in rabbit
whole antiserum, lyophilized powder
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
radioimmunoassay: suitable (dextran coated charcoal 3H RIA)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGR(5241)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
WGK 3