P5243
Anti-PERP antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PIGPC1, Anti-THW
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~21 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0.5 mg/mL
tecniche
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PERP(64065)
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 175-193 of human PERP.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?