Documenti fondamentali
P4905
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine
suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Beilstein:
3198807
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
266-267 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)