Vai a
P4670
Propafenone hydrochloride
Sinonimo/i:
1-[2-(2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy)phenyl]-3-phenyl-1-propanone hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
234,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.90
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
251-867-9
MDL number:
Form:
powder
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H
InChI key
XWIHRGFIPXWGEF-UHFFFAOYSA-N
General description
Propafenone hydrochloride is a calcium antagonist. It functions as a Na+ and K+ channel blocker. It might be used to treat patients with systemic hypertension. Propafenone hydrochloride is associated with bradycardia and bronchospasms. It is metabolized in the liver. Propafenone hydrochloride is used to treat ventricular arrhythmias.
Application
Propafenone hydrochloride has been used in the isolation of cardiomyocytes.
Biochem/physiol Actions
Blocks hKv1.5 and ATP-sensitive K+ channels; class 1C antiarrhythmic agent that is also an antagonist at β adrenergic receptors.
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y00004551570304SML0602
Propafenone hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000455
Propafenone hydrochloride
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
originator
Abbott
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155), CYP1A2(1544), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propafenone hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)