P4300
Pectinase from Rhizopus sp.
suitable for plant cell culture, BioReagent, crude powder
Sinonimo/i:
Macerozyme R-10, Poly-(1,4-α-D-galacturonide) glycanohydrolase, Polygalacturonase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
crude powder
Attività specifica
400-800 units/g solid
tecniche
cell culture | plant: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3