Documenti fondamentali
P3545
Sigma-Aldrich
DL-Δ1-Pyrroline-5-carboxylic acid 2,4-dinitrophenylhydrazine hydrochloride double salt
~95%
About This Item
Formula condensata:
C11H14N5O6Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
~95%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.OC(=O)C1CCC=N1.NNc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Applicazioni
Stable source of glutamic semialdehyde
Visita l’Archivio dei documenti
Properties and analysis of a stable derivative of pyrroline-5-carboxylic acid for use in metabolic studies.
V A Mezl et al.
Analytical biochemistry, 74(2), 430-440 (1976-08-01)