P3493
Monoclonal Anti-Placenta Growth Factor-2 antibody produced in rat
clone 62526, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-PlGF-2
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
62526, monoclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Pgf(18654)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1