Documenti
P3387
Sigma-Aldrich
Myristyl palmitate
~99%
Sinonimo/i:
Palmitic acid myristyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H60O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.80
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
~99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC