Documenti fondamentali
P3144
Sigma-Aldrich
D-Phe-Val-p-nitroanilide
protease substrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H24N4O4/c1-13(2)18(20(26)22-15-8-10-16(11-9-15)24(27)28)23-19(25)17(21)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,13,17-18H,12,21H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,25)
MFFZQZIWTDHXEY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)