Key Documents
P3005
Sigma-Aldrich
6-n-Propoxypurine
≥99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCOC1=NC=NC2=C1NC=N2
InChI
1S/C8H10N4O/c1-2-3-13-8-6-7(10-4-9-6)11-5-12-8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,10,11,12)
UQQKEKTYLCCYSN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3