Documenti
P3002
Sigma-Aldrich
PTH-tyrosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]N1C(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N(C1=S)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2S/c19-13-8-6-11(7-9-13)10-14-15(20)18(16(21)17-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14,19H,10H2,(H,17,21)
LCFDDJINTNHAEQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3