Documenti
P2742
Sigma-Aldrich
PD 404,182
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6H-6-Imino-(2,3,4,5-tetrahydropyrimido)[1,2-c]-[1,3]benzothiazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMSO: soluble ≥22 mg/mL
H2O: insoluble
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N=C1Sc2ccccc2C3=NCCCN13
InChI
1S/C11H11N3S/c12-11-14-7-3-6-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)15-11/h1-2,4-5,12H,3,6-7H2
JNENSSREQFBZGT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Potential antibiotic of gram negative bacteria. KDO-8-P synthase inhibitor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3