Vai a
P8638
Poly-DL-ornithine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 3,000-15,000
Sinonimo/i:
DL-Ornithine homopolymer hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
149,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
312,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
601,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
998,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poly-DL-ornithine hydrobromide, mol wt 3,000-15,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
3,000-15,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly-DL-ornithine hydrobromide has been used to coat coverslips to seed dorsal root ganglion neurons from rats. It has also been used to coat dishes for mouse cortical neuron culture.
Biochem/physiol Actions
Poly-DL-ornithine is a basic polypeptide that provides an ideal condition for the growth of neurons in culture. It inhibits the growth of bacteria.
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity. Also assayed by MALLS.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0671P0421P4638
Poli-L-ornitina mol wt >100,000
Sigma-Aldrich
P4638
Poli-L-ornitina
form
powder or solid
form
powder or solid
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to light yellow
color
white to off-white
mol wt
3,000-15,000
mol wt
>30,000
mol wt
15,000-30,000
mol wt
>100,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-DL-ornithine hydrobromide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)