Key Documents
P2502
Sigma-Aldrich
PTH-serine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O2S/c13-6-8-9(14)12(10(15)11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2,(H,11,15)
HRXXSWPUYDARQL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3