P2110
Anti-Platelet-Derived Growth Factor Receptor α antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-PDGF Rα
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 15 μg/mL using human tissue sections
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PDGFRA(5156)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?