Vai a
P2008
Polyanetholesulfonic acid sodium salt
powder
Sinonimo/i:
Sodium polyanetholesulfonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
350,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1160,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3730,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Storage condition:
(Tightly closed. Dry.)
350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
color
yellow
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to very dark yellow-orange
SMILES string
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
InChI key
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
General description
Canonical SMILES: CC=CC1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
Application
Polyanetholesulfonic acid sodium salt:
  • has been used as a component in BACTEC plus aerobic/F medium or blood culture media to decrease the barrier for bacterial growth
  • has been used to inhibit the activity of classical pathway (CP) and alternative pathway (AP)
  • may be used in the preparation of bifunctional/polymeric composite gel beads to remove cationic dyes
Biochem/physiol Actions
Polyanetholesulfonic acid sodium salt is a polymeric phosphor. It can recognize ferric ion (Fe3+) effectively. Sodium polyanethole sulfonate (SPS) is used in commercial blood culture bottles as an anticoagulant. It can prevent the humoral and cellular elements that might interfere with the growth of bacteria. SPS may influence the complement system. It can block phagocytosis and leukocyte functions.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P8824H135SML1228
description
powder
description
BioUltra
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to very dark yellow-orange
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
yellow
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)