Documenti fondamentali
P1777
Sigma-Aldrich
1,2-Di(palmitoyl-d31)-sn-glycero-3-phosphocholine
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,2-Di(perdeuterohexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H18D62NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
796.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Purezza isotopica
98 atom % D
Spostamento di massa
M+62
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)