P1752
PTH-methionine sulfone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14N2O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)CCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)