Documenti fondamentali
P1507
Supelco
5β-Pregnan-20α-ol-3-one
≥98%
Sinonimo/i:
20α-Hydroxy-5β-pregnan-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.49
Codice UNSPSC:
41116107
Saggio
≥98%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)