Merck
P136
Putrescine dihydrochloride
Sinonimo/i:
1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.07
EC Number:
206-375-9
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3906680
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mp
280 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Binds to the polyamine modulatory site of the NMDA receptor and potentiates NMDA-induced currents; precursor of spermidine.
Binds to the polyamine modulatory site of the NMDA receptor; potentiates NMDA-induced currents.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)