Vai a
P1306
Peptide YY human
≥97% (HPLC), synthetic
Sinonimo/i:
PYY, Tyr-Pro-Ile-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Asn-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
203,00 €
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1080,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C194H295N55O57
Numero CAS:
Peso molecolare:
4309.75
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PYY(5697)
General description
Human peptide YY (PYY) is secreted by mucosal L cells in the distal ileum, colon and rectum. It consists of 36 amino acids. The gene encoding PYY is localized on human chromosome 17q21.1.
Application
Peptide YY human has been used as a supplement in Roswell Park Memorial Institute medium (RPMI medium) to culture pancreatic duct-derived cells.
Biochem/physiol Actions
Gut hormone that inhibits both secretin and cholecystokinin-stimulated pancreatic secretion. Endogenous nonselective agonist at NPY receptors.
Inhibits secretin and cholecystokinin-stimulated pancreatic secretion;endogenous nonselective agonist at NPY receptors.
Human peptide YY (PYY) has a role in food ingestion, gut motility and insulin secretion. The protein suppresses appetite. It has been associated with obesity and type 2 diabetes. PYY also has a role in energy homeostasis.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G8022C9781G2269
description
≥97% (HPLC), synthetic
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... PYY(5697)
Gene Information
human ... GRP(2922)
Gene Information
human ... INS(3630)
Gene Information
human ... GIP(2695)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)