Key Documents
P1201
Sigma-Aldrich
DL-Propranolol-[4-3H] hydrochloride
ethanol solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
ethanol solution
Grado di funzionalizzazione
15-30 Ci/mmol
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.[3H]c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c2ccccc12