Documenti fondamentali
P1176
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monooctadecyl ether
Sinonimo/i:
C18E6, Octadecylhexaglycol, Polyoxyethylene (6) stearyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17(OCH2CH2)6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
Descrizione
non-ionic
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3