P0744
Anti-Peroxisome Proliferator Activated Receptor γ 2 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PPARγ2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:500 using mouse tissue
western blot: 1:500 using mouse tissue
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPARG(5468)
mouse ... Pparg(19016)
Immunogeno
Stato fisico